Přeskočit na
S1827
Sodium deoxycholate
Synonyma:
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid sodium salt, 7-Deoxycholic acid sodium salt, Desoxycholic acid sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 520,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
31 300,00 Kč
10 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
219 200,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H39NaO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
414.55
EC Number:
206-132-7
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
3581950
MDL number:
5 520,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
animal
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 1200-5000
aggregation number
3-12
CMC
2-6 mM (20-25°C)
HLB
16
suitability
suitable for manufacturing use
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
30970D6750SRE0046
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
biological source
animal
biological source
ox bile
biological source
-
biological source
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (dry matter, NT)
assay
≥97% (titration)
assay
≥98% (HPLC)
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
-
HLB
16
HLB
16
HLB
16
HLB
16
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium deoxycholate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
L L Liu et al.
Oncogene, 33(24), 3140-3150 (2013-07-16)
Prostate tumors develop resistance to androgen deprivation therapy (ADT) by multiple mechanisms, one of which is to express constitutively active androgen receptor (AR) splice variants lacking the ligand-binding domain. AR splice variant 7 (AR-V7, also termed AR3) is the most
Ayako Suzuki et al.
Nucleic acids research, 42(22), 13557-13572 (2014-11-08)
Here we conducted an integrative multi-omics analysis to understand how cancers harbor various types of aberrations at the genomic, epigenomic and transcriptional levels. In order to elucidate biological relevance of the aberrations and their mutual relations, we performed whole-genome sequencing
Jamie A Greig et al.
PLoS pathogens, 11(1), e1004630-e1004630 (2015-01-27)
The opportunistic human fungal pathogen, Candida albicans, undergoes morphological and transcriptional adaptation in the switch from commensalism to pathogenicity. Although previous gene-knockout studies have identified many factors involved in this transformation, it remains unclear how these factors are regulated to
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
S1827-1KG04061826007716
S1827-10KG04061832611532
S1827-100G04061833317914