Přeskočit na
S1509
Sigma TLC spray box
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 080,00 Kč
1 560,00 Kč
O této položce
NACRES:
NC.07
UNSPSC Code:
41115711
1 560,00 Kč
Ceníková cena2 080,00 KčUložit 25 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
size
~14 in. × 14 in. × 14 in.
compatibility
for use with most Sigma sprays.
General description
Completely disposable.
Contains knock out vents for better ventilation. Easy to assemble.
The reagent/chemical spraying on the TLC plates are generally carried out inside a fume hood or commercially available TLC spray cabinet with blower and exhaust hose. The TLC plate can be placed supported upright or on a paper inside the spray box. Spraying the box ensures complete removal of reagent mist.
Application
  • Sigma TLC spray box may be used to spray reagent for TLC plates.
  • Sigma TLC spray box may be used in thin layer chromatography and HPTLC.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z122785Z1932911.08541
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
compatibility
for use with most Sigma sprays.
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
size
~14 in. × 14 in. × 14 in.
size
-
size
-
size
-
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Detection (visualization) of TLC zones.
Sherma, Joseph
Encyclopedia of Chromatography, 1, 449-455 (2005)
Yu-Jiao Cai et al.
PloS one, 8(3), e58647-e58647 (2013-04-05)
Epithelial cells(EC)-derived interleukin-7 (IL-7) plays a crucial role in control of development and homeostasis of neighboring intraepithelial lymphocytes (IEL), and keratinocyte growth factor (KGF) exerts protective effects on intestinal epithelial cells and up-regulates EC-derived IL-7 expression through KGFR pathway. This
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
S1509-5EA04061838552006