Přeskočit na
RDD023
Sucrose
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent
Synonyma:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 190,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 250,00 Kč
2.5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 700,00 Kč
4 275,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H22O11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-334-9
Beilstein/REAXYS Number:
90825
MDL number:
2 190,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
grade
ACS reagent, anhydrous
product line
Redi-Dri
form
powder or crystals
optical activity
[α]25/D +66.3 to +66.8 °
quality
free-flowing
impurities
≤0.0008 meq/g Titratable acid, ≤0.005% Insoluble matter, ≤0.05% Invert sugar
ign. residue
≤0.01%
loss
≤0.03% loss on drying, 105°C
color
white
useful pH range
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL (opalescent solution)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
84100S188816104
Sucrose anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent
Sigma-Aldrich
RDD023
Sucrose
Sucrose ACS reagent, suitable for microbiology, ≥99.0%
Millipore
84100
Sucrose
Sucrose ≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sigma-Aldrich
S1888
Sucrose
Sucrose puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Sigma-Aldrich
16104
Sucrose
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
water: soluble 100 mg/mL (opalescent solution)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 500 mg/mL
solubility
alcohol: soluble 1 gm in 170 ml, methanol: soluble 1 gm in 100ml, H2O: 342 g/L at 20 °C, alcohol: insoluble (Dehydrated), glycerol: moderately soluble, pyridine: moderately soluble
form
powder or crystals
form
powder
form
crystals
form
solid
product line
Redi-Dri
product line
-
product line
BioReagent
product line
-
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Ca:, in accordance, Pb: ≤0.5 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sucrose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zabraňuje tomu, aby hygroskopické prášky, jako jsou anorganické soli, absorbovaly vlhkost a vytvářely shluky, takže soli jsou vždy volně sypké.
Qian Peng et al.
BMC plant biology, 20(1), 191-191 (2020-05-08)
Sugar content is an important determinant of fruit sweetness, but details on the complex molecular mechanism underlying fruit sugar accumulation remain scarce. Here, we report the role of sucrose transporter (SUT) family in regulating fruit sugar accumulation in apple. Gene-tagged
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
RDD023-1KG04061836828714
RDD023-2.5KG04061836828721
RDD023-500G04061836828738