Přeskočit na
R2033
RK-682
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(R)-3-Hexadecanoyl-5-hydroxymethyltetronic acid, (R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-(1-oxohexadecyl)-2(5H)-furanone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
200 μg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 740,00 Kč
2 329,00 Kč
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 000,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H36O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
368.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2 329,00 Kč
Ceníková cena2 740,00 KčUložit 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO, heptane and xylene: ≥8 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)C1=C(O)[C@@H](CO)OC1=O
InChI
1S/C21H36O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(23)19-20(24)18(16-22)26-21(19)25/h18,22,24H,2-16H2,1H3/t18-/m1/s1
InChI key
KZTSLHQKWLYYAC-GOSISDBHSA-N
Application
RK-682 has been used:
  • as a positive control in high-performance liquid chromatography (HPLC)[1]
  • as a reference compound in high-performance liqiud chromatography (HPLC)[2]
  • as a pan-protein tyrosine phosphatase non-receptor type (PTPN) inhibitor to study its effects on the activated lymphocytes [3]
Biochem/physiol Actions
RK-682 is a specific and noncompetitive inhibitor of protein tyrosine phosphatase; It inhibited dephosphorylation activity of CD45 and VHR with IC50 54 and 2.0 microM and 4.5 microM against PTP1B.
Specific and noncompetitive inhibitor of protein tyrosine phosphatase.
Features and Benefits
This compound is featured on the Phosphoprotein Phosphatases (Tyrosine) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SML2419SML0613SML1913
RK-682 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
R2033
RK-682
GSK690 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2419
GSK690
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO, heptane and xylene: ≥8 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Protein tyrosine phosphatases' catalytic mechanism involves transient phosphorylation.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
R2033-1MG04061826703595
R2033-200UG04061833221167