Přeskočit na
PZ0188
PF-3644022 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(10R)-9,10,11,12-tetrahydro-10-methyl-3-(6-methyl-3-pyridinyl)-8H-[1,4]diazepino[5′,6′:4,5]thieno[3,2-f]quinolin-8-one hydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 680,00 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 000,00 Kč
11 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H18N4OS · xH2O
Molekulová hmotnost:
374.46 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
3 680,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.C[C@@H]1CNc2c(sc3ccc4nc(ccc4c23)-c5ccc(C)nc5)C(=O)N1
InChI
1S/C21H18N4OS.H2O/c1-11-3-4-13(10-22-11)15-6-5-14-16(25-15)7-8-17-18(14)19-20(27-17)21(26)24-12(2)9-23-19;/h3-8,10,12,23H,9H2,1-2H3,(H,24,26);1H2/t12-;/m1./s1
InChI key
WHVUIWUUCVXAGR-UTONKHPSSA-N
Application
PF-3644022 hydrate has been used for the inhibition of mitogen-activated protein kinase 2 (MK2) in human osteosarcoma cells (U2OS) and in colorectal carcinoma cells (CT26).
Biochem/physiol Actions
PF-3644022 hydrate is a MK2 inhibitor
PF-3644022 is a potent inhibitor of mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 2 (MK2; Ki = 3 nM). PF-3644022 inhibits TNFa and IL-6 production in LPS-stimulated human whole blood (IC50 = 1.6 and 10.3 μM, respectively) and blocks TNFα production and paw swelling in a streptococcal cell wall-induced arthritis in rats.
Features and Benefits
This compound is featured on the MAPKAPs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
PF3644022 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the PF3644022 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PZ0158PZ0219PZ0346
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: ≥45 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
yellow to orange
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
PZ0188-25MG04061832449265
PZ0188-5MG04061832449272