Přeskočit na
P9625
Phenazine methosulfate
powder, electron acceptor
Synonyma:
5-Methylphenazinium methyl sulfate, N-Methylphenazonium methyl sulfate, PMS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 470,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 560,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 000,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 580,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C13H11N2 · CH3SO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
306.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-072-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3898869
Form:
powder
Quality level:
1 470,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Phenazine methosulfate,
form
powder
Quality Level
λ
0.01 g/L in H2O, 1 cm path
UV absorption
λ: 387.5 nm Amax
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes, cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.C[n+]1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H11N2.CH4O4S/c1-15-12-8-4-2-6-10(12)14-11-7-3-5-9-13(11)15;1-5-6(2,3)4/h2-9H,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
RXGJTUSBYWCRBK-UHFFFAOYSA-M
General description
Phenazines are heterocyclic compounds produced as secondary metabolites by bacteria.
Application
Phenazine methosulfate is used with ascorbic acid to determine nitric oxide reductase activity.
Phenazine methosulfate has been used:
  • as a component of succinate dehydrogenase enzyme substrate solution[1]
  • to induce superoxide radical generation in red blood cell suspensions and to study its influence on RBC deformability
  • as a component of complex II histochemistry media
Biochem/physiol Actions
Phenazine m ethosulfate (PMS) acts as a good electron acceptor. PMS is reduced non-enzymatically by (nicotinamide adenine dinucleotide) NADH and (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) NADPH.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P45441517006SML3146
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mode of action
DNA synthesis | interferes, cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
UV absorption
λ: 387.5 nm Amax
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
María Gabriela Villamizar-Sarmiento et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(7) (2019-07-03)
We report on the design, development, characterization, and a preliminary cellular evaluation of a novel solid material. This material is composed of low-molecular-weight hyaluronic acid (LMWHA) and polyarginine (PArg), which generate aqueous ionic nanocomplexes (INC) that are then freeze-dried to
Richard Y Wu et al.
Microbiome, 5(1), 135-135 (2017-10-12)
Prebiotics are non-digestible food ingredients that enhance the growth of certain microbes within the gut microbiota. Prebiotic consumption generates immune-modulatory effects that are traditionally thought to reflect microbial interactions within the gut. However, recent evidence suggests they may also impart
Assessment of oxidant susceptibility of red blood cells in various species based on cell deformability
Simmonds MJ, et al.
Biorheology, 48(5-6), 293-304 (2011)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
P9625-500MG04061835361526
P9625-25G04061835361519
P9625-1G04061835361502
P9625-10G04061832723068
P9625-5G04061835361533