Přeskočit na
P8765
Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate
~99%
Synonyma:
1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, APDC, Ammonium pyrrolidinecarbodithioate, PDC, PDTC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 400,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 980,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 460,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 000,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C5H9NS2 · NH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
164.29
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-834-4
Beilstein/REAXYS Number:
3730472
MDL number:
1 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
microbial
Quality Segment
assay
~99%
form
(powderor powder with lumps)
mp
153-155 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N.SC(=S)N1CCCC1
InChI
1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
InChI key
MDDIUTVUBYEEEM-UHFFFAOYSA-N
General description
Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate is a nuclear factor κB (NF-κB) inhibitor. It functions as a chelating agent, which allows the preconcentration of trace metals from solution. Pyrrolidinedithiocarbamate (PDTC) has antioxidant properties. It inhibits apoptosis in lymphocytes, neurons and vascular endothelial cells.
Application
Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate has been used:
  • to inhibit nuclear factor κB (NF-κB) mobilization and TNF (tumor necrosis factor) production in human monocytes
  • to reduce neutrophil activity in rats
  • to prevent Ca2+ influx in adriamycin (ADR)-treated podocytes
to abrogate the microRNA-146a promoter luciferase reporter activity in human brain cells
Biochem/physiol Actions
Prevents induction of nitric oxide synthetase by inhibiting translation of NOS mRNA; induces apoptosis in rat smooth muscle cells and inhibits apoptosis in leukemia HL-60 cells.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
09935M5171M5250
Melatonin powder, ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
M5250
Melatonin
biological source
microbial
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
assay
~99%
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846), RELA(5970)
Gene Information
human ... RELA(5970)
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
Gene Information
human ... MTNR1A(4543), MTNR1B(4544), NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
(powderor powder with lumps)
form
(powder or powder with lumps)
form
-
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
P8765-1G04061834401759
P8765-25G04061834401766
P8765-100G04061835522477
P8765-5G04061834401773
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What are some functions reported for Product P8765, Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate?
    1 answer
    1. PDTC has been reported to repress vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) activation by Interleukin-1β in cultured human umbilical vein endothelial calls. Marui, M., et al., J. Clin. Invest, 92, 1866 (1993).  It inhibits the induction of nitric oxide synthase activity in rat alveolar macrophages. Sherman, M.P., et al., Biochem. Biophys. Res. Commun. 191, 1301-1308 (1993).  It is an Inhibitor of nuclear factor kappa B., Eberhardt, et al. Biochem. Biophys. Res. Commun. 200, 163 (1994). PDTC at 100  μM, totally inhibited the NF-kappa B response in intact cells. Schreck, R., et al., J. Exp. Med. 175 , 1181-1194 (1992). It activates cAMP-dependent protein kinase (PKA) in a colorectal cancer cell line. Chinery, R., et al., J. Biol. Chem., 272, 30356 - 30361, (1997).
      Helpful?
  4. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  5. What is the solution stability of Product P8765, Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate?
    1 answer
    1. Sigma-Aldrich has not performed a controlled solution stability test on PDTC. However, we have found that aqueous stock solutions are typically stable for at least one month when stored at -20 °C.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. How can I prepare a solution of Product P8765, Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate?
    1 answer
    1. Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate is soluble in water at a concentration of approximately 50 mg/mL.