Přeskočit na
P8291
Potassium nitrate
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Synonyma:
KNO3, saltpeter
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 340,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 140,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
15 200,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
87 700,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
KNO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
101.10
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
231-818-8
MDL number:
Form:
crystals
Solubility:
H2O: 20/150 g/mL, clear, colorless
2 340,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Level
form
crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
mp
334 °C (lit.)
solubility
H2O: 20/150 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Application
Potassium nitrate has been used:
  • in CPW13M solution to extract the protoplasts from plant cells
  • as a component in the basal medium
  • as a component in macronutrient
Biochem/physiol Actions
Potassium nitrate serves as a source of nitrate for cell growth. It also induces the synthesis of lipid in alga Neochloris oleoabundans.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
312632212951.05061
form
crystals
form
crystalline
form
crystals
form
solid
solubility
H2O: 20/150 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
mp
334 °C (lit.)
mp
334 °C (lit.)
mp
334 °C (lit.)
mp
334 °C
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium nitrate
pictograms
Flame over circle
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Skladovací třída
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Product Information Sheet
Effects of nitrogen sources on cell growth and lipid accumulation of green alga Neochloris oleoabundans
Li Y, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, , number=(81), 629?636-629?636 (2008)
Extraction and Activity of O-acetylserine(thiol)lyase (OASTL) from Microalga Chlorella sorokiniana
Salbitani G and Carfagna S
Plant & Cell Physiology, , number=(587), 285?290-285?290 (2016)
Biomolecule delivery into canola protoplasts by centrifuging cells with microbubbles
He C, et al.
Febs Letters, , number=(587), 285?290-285?290 (2013)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
P8291-500G04061835547999
P8291-1KG04061835547975
P8291-25KG04061835547982
P8291-5KG04061835548002
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?