Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 11 200,00 Kč | |
| 200 μL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 16 500,00 Kč |
O této položce
11 200,00 Kč
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
PP-67, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
human
technique(s)
immunoblotting: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:800 using microwave-treated human tonsil sections, microarray: suitable
isotype
IgM
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MKI67(4288)
General description
Immunogen
Application
Immunocytochemistry (1 paper)
Immunocytochemistry.
Monoclonal Anti-Proliferating Cell Protein Ki-67 antibody produced in mouse has also been used for immunohistochemistry.[1]
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form tissue culture supernatant | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human (tested) | species reactivity human |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone PP-67, monoclonal | clone 7B8, monoclonal | clone SP6, monoclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... MKI67(4288) | Gene Information human ... MKI67(4288) | Gene Information human ... MKI67(4288) | Gene Information human ... MKI67(4288) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Buněčné testy pro buněčnou proliferaci (BrdU, MTT, WST1), životaschopnost buněk a experimenty cytotoxicity pro aplikace v oblasti rakoviny, neurověd a výzkumu kmenových buněk.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Související obsah
Instructions
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| P6834-200UL | 04061838025845 |
| P6834-100UL | 04061838025838 |