Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 650,00 Kč |
100 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 430,00 Kč 2 572,50 Kč |
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 15 100,00 Kč 12 835,00 Kč |
O této položce
1 650,00 Kč
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
lyophilized powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,42H,6-19,24-41H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t42-/m1/s1
InChI key
SNKAWJBJQDLSFF-NVKMUCNASA-N
Application
Packaging
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?