Přeskočit na
P6254
Prednisone
≥98% (HPLC), powder, anti-inflammatory activity
Synonyma:
1,4-Pregnadiene-17α,21-diol-3,11,20-trione, 1-Cortisone, 17α,21-Dihydroxy-1,4-pregnadiene-3,11,20-trione, Dehydrocortisone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 100,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 980,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 020,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 700,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H26O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
358.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-160-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2065301
Assay:
≥98%
Form:
powder
1 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Prednisone, ≥98%
biological source
synthetic
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98%
form
powder
mp
236-238 °C (lit.)
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
application(s)
hematology
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Application
Prednisone has been used in dimethyl sulfoxide stock suspension to inject into experimental mice and to analyze the effects of glucocorticoid steroid. It has also been used as a test drug, formulated with peanut butter to study the effects of daily administration of MIDD0301, by animal weight, organ weight and haematological analysis.
Biochem/physiol Actions
Prednisone is a synthetic glucocorticoid with anti-inflammatory and immunosuppressive activity. It is useful in treating many disease states and has a half-life of 3.4 to 3.8 hours in plasma. Prednisone is metabolized to prednisolone, which is physiologically active.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR1042BP5531559006
Prednisone Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1042
Prednisone
Prednisone British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP553
Prednisone
Prednisone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1559006
Prednisone
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prednisone
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)