Přeskočit na
P5905
Peptone from animal tissue
from meat, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Synonyma:
Peptone from animal source
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 540,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 680,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 200,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.75
MDL number:
2 540,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
animal (meat)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
O(C)C(=O)C(CCC(CC)(CC)C)C(=O)OC
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
InChI key
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
General description
Peptone is a vital ingredient of the culture medium, which is produced by the digestion of lean meat with proteolytic enzymes. It is a complex mixture of partially metabolised proteins. Peptone is a source of nutrition for bacterial growth.
Application
Peptone from animal tissue has been used as a reagent in culture medium. It has also been used as a stimulus for luminal perfusion.[1]
To study its effect on glucagon-like peptide-1 (GLP-1) secretion from murine primary colonic cultures and Ca2+ dynamics in L cells.
Other Notes
Enzymatic hydrolysate
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P6838P7750P4963
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
biological source
animal (meat)
biological source
bovine milk
biological source
animal (meat)
biological source
animal
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peptone from animal tissue
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)