Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 0.2 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 12 100,00 Kč |
O této položce
12 100,00 Kč
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
mol wt
antigen 80 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
mouse, rat
technique(s)
microarray: suitable, western blot: 1:20,000 using mouse NIH 3T3 fibroblast lysate, western blot: 1:50,000 using rat brain extract
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Prkca(18750)
rat ... Prkca(24680)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form whole antiserum | antibody form whole antiserum | antibody form whole antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt antigen 80 kDa | mol wt - | mol wt antigen ERK-2 42 kDa, antigen, ERK-1 44 kDa | mol wt antigen 56 kDa |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Datasheet
Instructions
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| P4334-.2ML | 04061837914133 |