Přeskočit na
P3754
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene
BioReagent, suitable for scintillation
Synonyma:
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene, 2,2′-p-Phenylene-bis(5-phenyloxazole), Di(phenyl-5-oxazolyl-2)-1,4-benzene, POPOP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 640,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 830,00 Kč
4 781,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 500,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
44 200,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H16N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
364.40
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-304-6
Beilstein/REAXYS Number:
325741
MDL number:
3 640,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
mp
242-246 °C (lit.)
suitability
suitable for scintillation
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccc(cc3)-c4ncc(o4)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2O2/c1-3-7-17(8-4-1)21-15-25-23(27-21)19-11-13-20(14-12-19)24-26-16-22(28-24)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
InChI key
MASVCBBIUQRUKL-UHFFFAOYSA-N
General description
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl) benzene, also known as POPOP, is a well-known scintillation luminophore. It is an efficient fluorescent organic compound with high stokes shift. The POPOP dye is photostable in polar protic and polar aprotic solvents. The resulting photochemical quantum yield and the photodecomposition rate depend on the solvent′s electron affinity.
Application
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl) benzene or POPOP is widely used to detect radioactivity by scintillation counting.[1]
Features and Benefits
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl) benzene or POPOP has the following advantages:
  • High fluorescence quantum yield.[2]
  • High molar absorptivity.
  • Large Stokes Shift.[2]
  • High Photostability in most organic solvents.
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)