Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 0.2 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 17 100,00 Kč |
O této položce
17 100,00 Kč
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
PSR-45, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
indirect ELISA: 1:4,000, western blot: 1:500-1:1,000
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Western Blotting (1 paper)
Western blotting following immunoprecipitation (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid |
| clone PSR-45, monoclonal | clone PSR-45, monoclonal | clone PTR-8, monoclonal | clone PT-66, monoclonal |
| technique(s) indirect ELISA: 1:4,000, western blot: 1:500-1:1,000 | technique(s) dot blot: suitable, indirect ELISA: 0.3-0.6 μg/mL using phosphoserine conjugated to BSA, microarray: suitable, western blot: 2.5-5.0 μg/mL using total rat brain extract. | technique(s) indirect ELISA: 1:4,000, western blot: 1:50 | technique(s) indirect ELISA: 1:1,600, western blot: 1:2,000 using a fresh human platelet preparation |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| P3430-.2ML | 04061834367925 |