Přeskočit na
P3303
Asp-N Protease
Cleaves N-terminal to aspartic acid residues, suitable for Mass Spectrometry, from Pseudomonas fragi mutant strain
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 vial
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 560,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
Číslo EC:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.56
EC Number:
232-642-4
MDL number:
eCl@ss:
32160410
7 560,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Endoproteinase Asp-N from Pseudomonas fragi mutant strain, suitable for protein sequencing, lyophilized powder
grade
Proteomics Grade
Quality Level
form
lyophilized powder
analyte chemical class(es)
amino acids
packaging
vial of 2 μg
suitability
suitable for protein sequencing
storage temp.
2-8°C
General description
Endoproteinase Asp-N is a metallo endoprotease. It is obtained from a mutant strain of Pseudomonas fragi, which hydrolyzes peptide bonds on the N-terminal side of aspartic and cysteic acid residues.[1] Asp-N is used in proteomics for peptide mapping and protein sequence work due to its highly specific cleavage of peptides.
Application
Endoproteinase Asp-N from Pseudomonas fragi mutant strain has been used for the digestion of specific proteins to prepare peptides and for the analysis of generated peptides by MS (mass spectrometry) method.
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
Sortimentní položky
Comprehensive LC-MS peptide mapping method for biosimilar comparability of trastuzumab, enabling full sequence coverage and PTM analysis.
Související obsah
Wilson KJ, et al.
Methods in Protein Sequence Analysis: Proceedings of the 7th International Conference, Berlin, July 3?8, 1988, 310-310 (1988)
Yeast ribosomal/cytochrome c SET domain methyltransferase subfamily: identification of Rpl23ab methylation sites and recognition motifs.
Kameoka D, et al.
Journal of Biochemistry, 134, 129-135 (2003)
Functional consequences of preorganized helical structure in the intrinsically disordered cell-cycle inhibitor p27(Kip1).
Bienkiewicz EA, et al.
Biochemistry, 41, 752-752 (2002)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
P3303-1VL04061834367659