Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 764,00 Kč 649,40 Kč | |
| 1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 798,00 Kč | |
| 5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 220,00 Kč | |
| 25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 690,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
(HO)2P(O)OCH2CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
185.07
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-986-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1726826
Form:
powder
Storage condition:
under inert gas
649,40 Kč
Ceníková cena764,00 KčUložit 15 %Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
O-Phospho-L-serine,
form
powder
Quality Segment
storage condition
under inert gas
mp
190 °C (lit.)
SMILES string
N[C@@H](COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
BZQFBWGGLXLEPQ-REOHCLBHSA-N
Gene Information
human ... GRM4(2914), GRM7(2917), GRM8(2918)
Application
O-Phospho-L-serine has been used:
- for the expression, purification and phosphorylation of protein
- to study its chemical shift
- to spectroscopically determine its pKa values using Raman spectroscopy
Biochem/physiol Actions
O-Phospho-L-serine (L-SOP) is a molecule which resembles phosphatidylserine head group and it mediates partial inhibition of microglial phagocytosis of apoptotic cells. In zebrafish, L-SOP inhibits Müller glia proliferation and blocks cone cell regeneration in the light-damaged retina. In vivo, L-SOP acts as a substrate for CysM, a cysteine synthase from Mycobacterium tuberculosis.
Group III metabotropic glutamate receptor agonist (mGluR4, mGluR7, and mGluR8).
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| storage condition under inert gas | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| mp 190 °C (lit.) | mp - | mp 190 °C (lit.) | mp 225 °C |
| Gene Information human ... GRM4(2914), GRM7(2917), GRM8(2918) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under O-Phospho-L-serine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| P0878-1G | 04061834353157 |
| P0878-10MG | 04061833007907 |
| P0878-25G | 04061833007914 |
| P0878-5G | 04061833007921 |