Přeskočit na
P0799
Microcapillary tube, calibrated
capacity 20 μL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 pkg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 960,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 2-000-020
Material:
glass
Packaging:
pack of 250 ea
2 960,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
glass
packaging
pack of 250 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-020
measuring range
accuracy: ±0.5%
capacity
20 μL
color
color-coded black
General description
  • Drummond Calibrated Micropipettes provide accuracy and convenience for a wide variety of liquid transfer applications.
  • Made of high quality glass.
  • Fire polished micropipettes are imprinted with volume and a color-code bar for easy identification.
  • Calibrated "To Deliver."
High quality Drummond micropipettes are fire polished, imprinted with volume and a color-code bar for easy identification. Calibrated "To Deliver."
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P1049P0674P1174
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-020
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-050
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-010
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-100
packaging
pack of 250 ea
packaging
pack of 250 ea
packaging
pack of 250 ea
packaging
pack of 250 ea
color
color-coded black
color
color-coded green
color
color-coded orange
color
color-coded blue
capacity
20 μL
capacity
50 μL
capacity
10 μL
capacity
100 μL
measuring range
accuracy: ±0.5%
measuring range
accuracy: ±0.5%
measuring range
accuracy: ±0.5%
measuring range
accuracy: ±0.5%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcapillary tube, calibrated
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Lasse D Jensen et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 39(7), 1432-1447 (2019-06-27)
Objective- The Wnt/β-catenin pathway orchestrates development of the blood-brain barrier, but the downstream mechanisms involved at different developmental windows and in different central nervous system (CNS) tissues have remained elusive. Approach and Results- Here, we create a new mouse model
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
P0799-1PAK04061826746554