Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 260,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
1 260,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimanufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20162A
color
blue
General description
Conveniently holds 3 pipettors. An extension to the Clamp-ette family of pipetting aids. This innovative product clamps down securely to table tops or benches and holds most major brands of pipettors. The Tri-Clamp-ette provides the flexibility of housing expensive pipettors practically anywhere in the lab. A screw on each end of the product provides a safe hold with just a few easy turns. Available in blue, red, or purple.
Legal Information
Clamp-ette is a trademark of Heathrow Scientific
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| color blue | color - | color - | color - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20162A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120575 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| P0614-1EA | 04061826746530 |