This product is packaged in a 2 mL prescored borosilicate glass ampoule. The dimensions are as follows:
Height - 7.5 cm / 2.95 in.
Diameter - 1.2 cm / 0.47 in.
Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 050,00 Kč | |
| 1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 20 500,00 Kč | |
| 10 x 1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 122 300,00 Kč |
O této položce
7 050,00 Kč
vapor density
8.8 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
7 mmHg ( 20 °C)
form
powder
reaction suitability
reagent type: oxidant
bp
130 °C (lit.)
mp
39.5-41 °C (lit.)
SMILES string
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
InChI key
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form crystalline, powder | form crystalline | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 39.5-41 °C (lit.) | mp 39.5-41 °C (lit.) | mp 39.5-41 °C (lit.) | mp - |
| vapor pressure 7 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 7 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 7 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 5.42 psi ( 20 °C), 6.76 psi ( 55 °C) |
| vapor density 8.8 (vs air) | vapor density 8.8 (vs air) | vapor density 8.8 (vs air) | vapor density - |
| bp 130 °C (lit.) | bp 130 °C (lit.) | bp 130 °C (lit.) | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Osmium tetroxide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| O5500-1G | 04061834235750 |
| O5500-5G-A | 04061834247975 |
| O5500-10X1G | 04061833652909 |
| O5500-250G-A | 04061835517329 |
| O5500-100G-A | 04061837381171 |
| O5500-250MG | 04061834235774 |
-
Vorrei conoscere le dimensioni esatte dell'ampolla da 1 grammo