Přeskočit na
NP40S
TERGITOL solution
Type NP-40, 70% in H2O
Synonyma:
Nonyl phenoxypolyethoxylethanol, Nonylphenol Ethoxylate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 330,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 570,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
1 330,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
non-ionic
Quality Level
type
Type NP-40
form
liquid
mol wt
1980 g/mol
concentration
70% in H2O
CMC
232 mg/L (25°C)
transition temp
cloud point >100 °C (1% (w/w) active detergent in aqueous solution)
density
(1,105 g/cm3 at 20 °C)
HLB
17.8
General description
Tergitol solution is a surface-active agent that acts as a non-ionic surfactant. [1]
Application
Tergitol solution has been used in a study to quantify the volumetric mass transfer coefficient and liquid film coefficient using a dynamic surface tension measurement. It has also been used in a study to investigate the use of surfactant solutions and colloidal gas aphron to remove naphthalene from a contaminated soil matrix.
Other Notes
Nonylphenol ethoxylate; nonionic surfactant
Legal Information
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
NP108645486453
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
mol wt
1980 g/mol
mol wt
682 g/mol
mol wt
~683 g/mol
mol wt
538 g/mol
HLB
17.8
HLB
13.2
HLB
14.4
HLB
13.1
density
(1,105 g/cm3 at 20 °C)
density
-
density
1.04 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.01 g/mL at 20 °C
CMC
232 mg/L (25°C)
CMC
55 ppm
CMC
1313 ppm
CMC
800 ppm
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
127087-87-0 + 68412-54-4
CAS No.
50-00-0 + 127087-87-0 + 68412-54-4
CAS No.
127087-87-0 + 68412-54-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Application of surfactant solutions and colloidal gas aphron suspensions in flushing naphthalene from a contaminated soil matrix
Roy, D., et al.
Journal of Hazardous Materials, 42, 247-247 (1995)
Dynamic Surface Tension Effects on Oxygen Transfer
Masutani, G. and M. Stenstrom
Journal of Environmental Engineering (New York, N.Y.), 117, 126-126 null
Yohann Daguerre et al.
Scientific reports, 10(1), 20362-20362 (2020-11-25)
Despite the pivotal role of jasmonic acid in the outcome of plant-microorganism interactions, JA-signaling components in roots of perennial trees like western balsam poplar (Populus trichocarpa) are poorly characterized. Here we decipher the poplar-root JA-perception complex centered on PtJAZ6, a
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
NP40S-500ML04061834211600
NP40S-100ML04061837609039
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Can I use Product NP40S, Tergitol®, for cell lysis protocols?
    1 answer
    1. Tergitol is not used in cell lysis applications.  For a better choice see IGEPAL CA 630, product code I3021.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. I received Product NP40, Tergitol®, as a solid. Shouldn't this be a solution?
    1 answer
    1. This is a 70% solution, but at lower temperatures it is common for this product to form a solid.  Heating to approximately 37°C will return the material to a liquid state.
      Helpful?
  6. What is the storage temperature of Product NP40S, Tergitol® solution?
    1 answer
    1. NP40S is stored at room temperature.