Přeskočit na
N8000
1-Naphthyl butyrate
esterase substrate, ≥99% (GC), liquid
Synonyma:
Butanoic acid 1-naphthyl ester, Butyric acid 1-naphthyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 130,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 440,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 870,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH2CH2CO2C10H7
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
214.26
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
221-500-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2558646
1 130,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
1-Naphthyl butyrate, esterase substrate
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
bp
125-130 °C/1 mmHg (lit.)
solubility
ethanol: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
density
1.091 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C14H14O2/c1-2-6-14(15)16-13-10-5-8-11-7-3-4-9-12(11)13/h3-5,7-10H,2,6H2,1H3
InChI key
XIVJNRXPRQKFRZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Esterase substrate.
Application
1-Naphthyl butyrate has been used as a substrate for esterase activity in sheep body louse Bovicola ovis and in chromogenic staining of flounder fish samples.
Biochem/physiol Actions
1-Naphthyl butyrate also called α-naphthyl butyrate is a substrate for esterase enzyme. α-naphthyl butyrate aids in assessing α-naphthyl butyrate esterase activity in monocytes and lymphocytes.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)