Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 0.2 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 13 300,00 Kč |
O této položce
13 300,00 Kč
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 130 kDa
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
microarray: suitable, western blot: 1:10,000 using cells extract of murine RAW 264.7 macrophages activated with LPS and IFN-γ.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos2(24599)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form IgG fraction of antiserum |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Instructions
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| N7782-.2ML | 04061838173430 |