Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 10 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 810,00 Kč | |
| 10 x 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 810,00 Kč | |
| 50 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 620,00 Kč |
O této položce
1 810,00 Kč
Quality Level
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Preparation Note
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form powder | form liquid | form powder |
| components HEPES: no | components phenol red: 0.00125 g/L | components L-glutamine: no | components NaHCO3: no |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level 500 | Quality Level - | Quality Level 400 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nutrient Mixture F-12 Ham
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| N6760-10L | 04061834117674 |
| N6760-10X1L | 04061834117681 |
| N6760-50L | 04061834117698 |