Přeskočit na
N1641
1-Naphthylacetic acid
1 mg/mL, BioReagent, suitable for plant cell culture
Synonyma:
α-Naphthaleneacetic acid Free acid, 1-Naphthaleneacetic acid, NAA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
767,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C10H7CH2CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
186.21
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1308415
Form:
solution
767,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
sterility
sterile-filtered
Quality Level
product line
BioReagent
form
solution
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
129-131.5 °C (lit.)
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
InChI key
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
1-Naphthaleneacetic acid (NAA) is a synthetic phytohormone auxin that is added to cell culture media such as Murashige & Skoog media and Chu′s N6 media.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Naphthylacetic acid
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Wei-Qiang Chen et al.
Proteomics, 10(3), 369-379 (2009-12-24)
Although silk is used to produce textiles and serves as a valuable biomaterial in medicine, information on silk proteins of the cocoon is limited. Scanning electron microscopy was applied to morphologically characterise the sample and the solubility of cocoon in
Jordi Chan et al.
Current biology : CB, 30(24), 4999-5006 (2020-10-10)
Several plant proteins are preferentially localized to one end of a cell, allowing a polarity to be assigned to the cell. These cell polarity proteins often exhibit coordinated patterns between neighboring cells, termed tissue cell polarity. Tissue cell polarity is
Michael A Q Martinez et al.
G3 (Bethesda, Md.), 10(1), 267-280 (2019-11-16)
As developmental biologists in the age of genome editing, we now have access to an ever-increasing array of tools to manipulate endogenous gene expression. The auxin-inducible degradation system allows for spatial and temporal control of protein degradation via a hormone-inducible
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
N1641-1LSTAB04065272527460
N1641-50ML04061834109662