Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 5 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 780,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio R1010
Feature:
to hold 96 x 0.2 mL tubes
Material:
orange , polypropylene
Packaging:
pack of 5 ea
1 780,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
orange , polypropylene
feature
to hold 96 x 0.2 mL tubes
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio R1010
L × W × H
5.0 in. × 3.3 in. × 1.2 in.
General description
Rack, PCR, 96x0.2ml, with lid, 5/pk
Suitable for refrigerator and freezer storage as low as -86˚C, these boxes have translucent lids and numbered cavities.
Features and Benefits
- Polypropylene, withstand -80°C
- Compact and space efficient
- Autoclavable
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| MTCR1010-5EA | 04065271097049 |