Přeskočit na
MAK552
Fluo-4 No Wash Calcium Assay Kit
sufficient for fluorometric test plates
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 kit
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 800,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116104
12 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; genitourinary disorders; neurological disorders; cancer
storage temp.
−20°C
General description
The Fluo-4 No Wash Calcium Assay Kit provides a homogeneous fluorescence-based assay for detecting the intracellular calcium mobilization. Cells expressing a GPCR of interest that signals through calcium are preloaded with Fluo-4 AM which can cross the cell membrane. Once inside the cell, the lipophilic blocking groups of Fluo-4 AM are cleaved by non-specific cell esterase, resulting in a negatively charged Fluo-4 dye that stays inside cells, and its fluorescence is greatly enhanced upon binding to calcium. When cells are stimulated with screening compounds, the receptor signals the release of intracellular calcium, which greatly increases the fluorescence of Fluo-4.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
MAK552-1KT04065270029386