Přeskočit na
MAK551
Butyrylcholinesterase (BChE) Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
O této položce
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116104
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; obesity; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Butyrylcholinesterase (EC 3.1.1.8; BChE), also known as pseudocholinesterase or plasma cholinesterase, is mainly synthesized in liver and present in blood. BChE is a nonspecific cholinesterase enzyme and can hydrolyze many different choline esters, serving as the first line of defense against toxic compounds reaching the bloodstream. ​
The Butyrylcholinesterase Activity Assay Kit is based on a synthetic butyrylthiocholine based substrate, which can be hydrolyzed by BChE and produce thiocholine. Thiocholine can react with 5, 5′-dithiobis (2-nitrobenzoic acid) (DTNB) and generates a yellow chromophore that can be detected at 410 nm. The assay is convenient, sensitive and can detect as low as 6 mU/mL in a variety of samples.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
MAK551-1KT04065270029379