Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 10 800,00 Kč 9 180,00 Kč |
O této položce
9 180,00 Kč
Ceníková cena10 800,00 KčUložit 15 %General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate unconjugated |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable | technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable, indirect ELISA: 1:15,000 | technique(s) direct ELISA: 1:7,000-1:21,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:20,000 |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| form lyophilized powder | form - | form buffered aqueous glycerol solution | form - |
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Datasheet
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| M8770-1MG | 04061834063582 |