Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 410,00 Kč | |
| 10 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 000,00 Kč | |
| 10 x 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 670,00 Kč |
O této položce
1 410,00 Kč
Název produktu
MCDB 131 Medium, With trace elements and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
form
powder
concentration
11.6 g/L
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: 0.012 g/L
L-glutamine: 1.461 g/L
HEPES: no
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| components sodium pyruvate: 0.11 g/L | components NaHCO3: no | components phenol red: 0.001242 g/L | components HEPES: 7.149 g/L (30mM) |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| concentration 11.6 g/L | concentration - | concentration - | concentration - |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.
Související obsah
Instructions
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| M8537-10L | 04061834063285 |
| M8537-1L | 04061834063308 |
| M8537-10X1L | 04061834063292 |