Přeskočit na
M4251
3-Methoxytyramine hydrochloride
≥95.5%, Dopamine metabolite, crystalline
Synonyma:
3-MT, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 230,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 800,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3OC6H3-4-(OH)CH2CH2NH2·HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
203.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
216-035-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3631283
Assay:
≥95.5%
Form:
crystalline
Quality level:
2 230,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
3-Methoxytyramine hydrochloride, ≥95.5%, crystalline
Quality Level
assay
≥95.5%
form
crystalline
drug control
Home Office Schedule 1
color
white to light brown
mp
213-215 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].COc1cc(CCN)ccc1O
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
InChI key
AWRIOTVUTPLWLF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Major metabolite of dopamine; product of catechol O-methyltransferase.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
65390SML1924T2879
T1AM ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1924
T1AM
form
crystalline
form
solid
form
powder
form
-
assay
≥95.5%
assay
99% (AT)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
drug control
Home Office Schedule 1
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
white to light brown
color
-
color
white to beige
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methoxytyramine hydrochloride
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Mirko Peitzsch et al.
Annals of clinical biochemistry, 50(Pt 2), 147-155 (2013-03-21)
Measurements of plasma normetanephrine (NMN) and metanephrine (MN) provide a sensitive test for diagnosis of phaeochromocytomas and paragangliomas (PPGLs), but do not allow detection of dopamine-producing tumours. Here we introduce a novel mass spectrometric based method coupled to ultraperformance liquid
Amal Alachkar et al.
Neuroscience research, 67(3), 245-249 (2010-03-23)
The ability of l-3,4-dihydroxyphenylalanine (l-DOPA), l-DOPA-methyl ester and their major metabolites, dopamine, dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC), homovanillic (HVA), 3-O-methyldopa and 3-methoxytyramine (3-MT) to bind to alpha(2) adrenergic and D1 and D2 dopamine receptors was assessed by radioligand binding to cloned human
N van Duinen et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 95(1), 209-214 (2009-11-10)
Patients with head-and-neck paragangliomas (HNPGL) are regularly screened for catecholamine excess. The clinical relevance of increased urinary secretion of 3-methoxytyramine is unclear in HNPGL. The aim of the study was to assess the prevalence and the clinical, biochemical, and radiological
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
M4251-100MG04061834056898
M4251-1G04061825982489