Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 430,00 Kč | |
| 100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 660,00 Kč |
O této položce
1 430,00 Kč
Quality Level
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
impurities
≤8% water content (Karl Fischer)
useful pH range
5.5-6.7
pKa
6.1
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (titration) | assay ≥99% (titration) | assay - | assay ≥99% dry basis (titration) |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 100 |
| form crystalline powder | form crystalline | form crystalline powder | form solid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) agriculture | application(s) - |
| solubility water: 0.5 g/mL, clear, colorless | solubility water: 0.5 g/mL, clear, colorless | solubility water: 335.3 g/L at 20 °C | solubility water: 5 mg/mL |
| impurities ≤8% water content (Karl Fischer) | impurities - | impurities endotoxin and total aerobic microbial count, tested | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES sodium salt
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| M3885-10G | 04061834050896 |
| M3885-100G | 04061834050735 |
| M3885-25G | 04061834050933 |