Přeskočit na
M2265
1-Octanoyl-rac-glycerol
≥99%
Synonyma:
Glyceryl 1-monooctanoate, 1-Capryloyl-rac-glycerol, Monocaprylin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 360,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 460,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H22O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
218.29
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
1 360,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C11H22O4/c1-2-3-4-5-6-7-11(14)15-9-10(13)8-12/h10,12-13H,2-9H2,1H3
InChI key
GHBFNMLVSPCDGN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Molecular Simulations and Markov State Modeling of Quorum Sensing Regulators: Research revealed the inactive form of the quorum sensing regulator SdiA in Escherichia coli, offering insights into bacterial communication mechanisms that could be influenced by lipid-based signaling molecules such as 1-Octanoyl-rac-glycerol (Grabski et al., 2021).
Biochem/physiol Actions
Monocaprylin (1-octanoyl-rac-glycerol) is used as an antimicrobial monoglycerin with potential to treat bacteria D congolensis and campylobacter infections and to inactivate E. coli, Listeria and Salmonella on biosurfaces.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Su-sen Chang et al.
International journal of food microbiology, 144(1), 141-146 (2010-10-12)
Alfalfa and other seed sprouts have been implicated in several Escherichia coli O157:H7 and Salmonella spp. human illness outbreaks in the U.S. Continuing food safety issues with alfalfa seeds necessitate the need for discovery and use of novel and effective
Varun Garg et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 109, 297-315 (2017-08-27)
Development of self-nanoemulsifying drug delivery systems (SNEDDS) of polypeptide-k (PPK) is reported with the aim to achieve its oral delivery. Box-Behnken design (BBD) was adopted to develop and optimize the composition of SNEDDS. Oleoyl polyoxyl-6 glycerides (A), Tween 80 (B)
Preeti Wavikar et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 106(12), 3613-3622 (2017-09-20)
Present investigation explores the potential of nanostructured lipid carriers (NLCs) for nose to brain delivery of rivastigmine (RV), which is further enhanced by incorporating into an in situ gelling system, increasing retention in nasal cavity. NLCs having particle size of
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
M2265-100MG04061834041726
M2265-1G04061834041733