Přeskočit na
M1523
Muscimol
≥98% (TLC), powder, GABAA receptor agonist.
Synonyma:
3-Hydroxy-5-aminomethyl-isoxazole, 5-Aminomethyl-3-hydroxy-isoxazole, 5-Aminomethyl-3-isoxazolol, Agarine, Pantherine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 850,00 Kč
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 020,00 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H6N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
114.10
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
220-430-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1618960
Form:
powder
Quality level:
3 850,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Muscimol, powder
form
powder
Quality Level
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCC1=CC(=O)NO1
InChI
1S/C4H6N2O2/c5-2-3-1-4(7)6-8-3/h1H,2,5H2,(H,6,7)
InChI key
ZJQHPWUVQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Gabra2(29706)
General description
Muscimol is a psychoactive isoxazole component, which is found in Amanita muscaria and related mushrooms. It lowers cerebral glucose metabolism and increases the level of 5-hydroxytryptamine in brain. Muscimol has hallucinogenic effects. It is associated with distorted perceptions, nausea and vomiting.
Application
Muscimol has been used:
  • to reduce conditioned fear-expression in lateral amygdala (LA)
  • to eliminate cortical cell response in ferrets
  • to inactivate lateral magnocellular nucleus of the nidopallium (LMAN) in zebra finches[1]
Biochem/physiol Actions
GABAA receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAA Receptors and GABAC Receptors pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHL89495G019H9523
Muscimol powder
Sigma-Aldrich
M1523
Muscimol
Muscimol phyproof® Reference Substance
PHL89495
Muscimol
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
-
color
off-white to tan
color
white to off-white
Gene Information
rat ... Gabra2(29706)
Gene Information
-
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562)
Gene Information
human ... HTR3A(3359)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Muscimol
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Související obsah
Julen Hernandez-Lallement et al.
Current biology : CB, 30(6), 949-961 (2020-03-07)
Empathy, the ability to share another individual's emotional state and/or experience, has been suggested to be a source of prosocial motivation by attributing negative value to actions that harm others. The neural underpinnings and evolution of such harm aversion remain
Su-Hyuk Ko et al.
International journal of molecular sciences, 21(22) (2020-11-19)
Autophagy is a conserved pathway that plays a key role in cell homeostasis in normal settings, as well as abnormal and stress conditions. Autophagy dysfunction is found in various neurodegenerative diseases, although it remains unclear whether autophagy impairment is a
Handbook of Mushroom Poisoning: Diagnosis and Treatment (1994)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
M1523-25MG04061834040811
M1523-5MG04061834040828
M1523-10MG04061834040804