Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 390,00 Kč | |
| 25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 400,00 Kč | |
| 100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 20 100,00 Kč 17 085,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
C10H7O3Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
198.15
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
227-790-1
MDL number:
3 390,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
4-Methylumbelliferone sodium salt, ≥98% (HPLC), crystalline
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline
color
yellow
solubility
water: 50 mg/mL
SMILES string
[Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc([O-])ccc12
InChI
1S/C10H8O3.Na/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9;/h2-5,11H,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
JGMQHDNPUCPRQE-UHFFFAOYSA-M
General description
4-methylumbelliferone (4-MU) is a coumarin derivative.[1]
Application
4-Methylumbelliferone sodium salt has been used:
- as a substrate to analyze the enzyme kinetics of its glucuronidation in the human liver[2]
- as a standard to quantify the free 4-methylumbelliferone released as a result of enzyme-substrate action[3]
- in cell survival assay to inhibit hyaluronan (HA) production and to study its effect on chemoresistance in ovarian cancer[4]
Biochem/physiol Actions
4-methylumbelliferone (4-MU) serves as a hyaluronan (HA) synthesis blocker. It exhibits anti-inflammatory, anti-fibrogenic[5], and antitumor properties.[1] 4-MU is used to treat biliary spasms and might also be beneficial in nonalcoholic steatohepatitis (NASH), inflammation, hepatocyte injury, and fibrotic response.[5] 4-MU is known to be glucuronidated by most of the uridine 5ฺ-diphospho-glucuronosyltransferase (UGT) isoforms of the human liver. This makes it a potent probe substrate to examine the overall hepatic UGTs activity.[2]
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% | assay ≥96.5% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| solubility water: 50 mg/mL | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, very slightly yellow | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form crystalline | form - | form powder | form crystals |
| color yellow | color off-white to yellow | color white to faint yellow | color - |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| M1508-100G | 04061832909073 |
| M1508-10G | 04061834040767 |
| M1508-25G | 04061834040774 |
![4-Sulfocalix[4]arene sodium salt ≥95.0% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/102/068/2e0333fa-9cd6-42e0-b647-6aa3ab8e3a24/640/2e0333fa-9cd6-42e0-b647-6aa3ab8e3a24.png)