Přeskočit na
M1254
MOPS
≥99.5% (titration), crystalline powder
Synonyma:
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid, 4-Morpholinepropanesulfonic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 780,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 090,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 500,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
33 200,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
117 400,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
205 100,00 Kč
50 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
667 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H15NO4S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
209.26
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
214-478-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1106776
1 780,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
MOPS, ≥99.5% (titration)
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
affinity chromatography: suitable, electrophoresis: suitable
color
white
pH
2.5-4 (25 °C, 209 g/L)
useful pH range
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
λ
33 % in H2O
suitability
suitable for HPLC
application(s)
advanced drug delivery
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
storage temp.
room temp
SMILES string
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI key
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
General description
MOPS (3-(N-morpholino)propanesulfonic acid) also known as Propane Sultone buffer, is a versatile "Good′s buffer" extensively employed in biological research. It shares structural similarities with MES (2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid), featuring a morpholine ring. In terms of physiological relevance, MOPS′ pKa of 7.2 closely aligns with physiological pH, making it suitable for studies requiring a near-neutral environment. Compared to MES with a pKa of 6.1, MOPS offers a more physiologically relevant buffering capacity.
MOPS serves various functions in diverse research domains. As a buffering agent, it can be used to stabilize pH in cell culture media, promoting optimal cell growth and function. Additionally, it may find application in protein purification in chromatography, stabilizes protein solutions, and acts as a reliable running buffer in various electrophoretic techniques, enabling efficient separation and analysis of biomolecules. MOPS also efficiently lyses cells for subsequent protein or nucleic acid extraction and stabilizes enzymes in solution, ensuring their activity for research purposes. It further proves valuable in fine-tuning the pH of growth media for optimal cell growth.
MOPS possesses additional advantages such as minimal interaction with metal ions especially with copper (Cu), nickel (Ni), manganese (Mn), zinc (Zn), cobalt (Co) ions, making it ideal for studies involving metal ions. It exhibits excellent water solubility, facilitating its use in various buffer formulations, and minimal lipid solubility, ensuring impermeability to membranes and minimizing interference with cellular processes. In summary, MOPS is a reliable buffer widely utilized across diverse biological disciplines, distinguished by its versatility, physiological relevance, minimal metal interaction, and ease of use, with its extensive applications in cell biology, protein studies, electrophoresis, and biochemical research.
Application
MOPS has been used as:
  • a cell culture additive component in lentiviral particle production
  • as a buffering agent in microbial growth medium and nuclei extraction buffer
  • as a component of the MMSE-A buffer for isolating heart mitochondria[1]
  • as a component of the Synthetic Complete (SC) medium[2]
  • as a buffer in fluorescence quenching of NADH[3]
Features and Benefits
  • Ideal for Cell Biology and Biochemical research
  • Can be used as a Buffer component for Electrophoresis and Protein separation
  • Effective Buffering from pH 6.5-7.9 (25 °C) with a pKa of 7.2 (25 °C)
  • Highly soluble in water
  • Minimal metal ion binding
Packaging
The DRYPOUR®packaging system for high-quality hygroscopic salts DRYPOUR®packaging:
  • The current DRYPOUR®packaging configuration is in a 50L nestable drum
  • 25KG-DP are the standard prepack offering
  • Smaller volumes can be put in the same drum for variable configurations
The benefits of DRYPOUR®:
  • Improves operational efficiency by reducing material preparation time and increasing operator safety
  • Minimizes caking of hygroscopic salts
  • Offers triple protection: against moisture inside and outside, and against contamination
How does the DRYPOUR®packaging system Improve your operational efficiency?
  • This state-of-the-art design packaging system minimizes caking, thus significantly reducing the time needed for material preparation
  • PE drum with our new tamper-evident seal, a polyethylene liner with integrated desiccant bags and a breathable interior Tyvek®liner
  • Desiccant bags are firmly integrated into the polyethylene liner
  • Triple protection delivers two invaluable results:
  1. Dramatically reduced caking
  2. No contamination risk from the desiccant
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Legal Information
DRYPOUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
475898RDD003475922
MOPS ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
M1254
MOPS
MOPS ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
Millipore
475898
MOPS
MOPS anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
RDD003
MOPS
technique(s)
affinity chromatography: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.5%
assay
≥99% (potentiometry)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
advanced drug delivery
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
crystalline powder
form
solid
form
crystalline powder
form
crystalline solid
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 1 M
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPS
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?