Přeskočit na
M1177
Myriocin
from Mycelia sterilia, ≥98% (HPLC), powder, immunosuppressant
Synonyma:
(2S,3R,4R,6E)-2-Amino-3,4-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-14-oxo-6-eicosenoic acid, ISP-I, Thermozymocidin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 350,00 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H39NO6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
401.54
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
3 350,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Myriocin from Mycelia sterilia, ≥98% (HPLC), powder
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
methanol: 2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCC(=O)CCCCCC\C=C\C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](N)(CO)C(O)=O
InChI
1S/C21H39NO6/c1-2-3-4-10-13-17(24)14-11-8-6-5-7-9-12-15-18(25)19(26)21(22,16-23)20(27)28/h9,12,18-19,23,25-26H,2-8,10-11,13-16,22H2,1H3,(H,27,28)/b12-9+/t18-,19+,21+/m1/s1
InChI key
ZZIKIHCNFWXKDY-GNTQXERDSA-N
Application
Myriocin from Mycelia sterilia has been used as an inhibitor of sphingolipid or ceramide biosynthesis in various studies.
Biochem/physiol Actions
Myriocin from Mycelia sterilia is a fungal metabolite with potent immunosuppressant activity. It inhibits serine palmitoyltransferase at picomolar concentrations blocking synthesis of ceramide, a precursor of sphingomyelin and glycosphingolipids. It disrupts substratum adhesion of melanoma cells. It has been suggested that its immunosuppressant activity in the cytotoxic T-cell line CTTL-2 is due to apoptosis induction.
Preparation Note
The material is readily and completely dissolved in 2 mg/ml methanol after heating at 55°C for several minutes.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
476300SML1945C1017
IMB-808 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1945
IMB-808
Citrinin from Penicillium citrinum, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C1017
Citrinin
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
off-white
color
white
color
white to beige
color
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Quan-Jiang Zhang et al.
Diabetes, 61(7), 1848-1859 (2012-05-16)
Vascular dysfunction that accompanies obesity and insulin resistance may be mediated by lipid metabolites. We sought to determine if vascular ceramide leads to arterial dysfunction and to elucidate the underlying mechanisms. Pharmacological inhibition of de novo ceramide synthesis, using the
John R Ussher et al.
PloS one, 7(5), e37703-e37703 (2012-05-26)
Diet-induced obesity (DIO) leads to an accumulation of intra-myocardial lipid metabolites implicated in causing cardiac insulin resistance and contractile dysfunction. One such metabolite is ceramide, and our aim was to determine the effects of inhibiting de novo ceramide synthesis on
Fernando Martínez-Montañés et al.
Journal of lipid research, 57(11), 2040-2050 (2016-11-03)
Long-chain bases (LCBs) are the precursors to ceramide and sphingolipids in eukaryotic cells. They are formed by the action of serine palmitoyl-CoA transferase (SPT), a complex of integral membrane proteins located in the endoplasmic reticulum. SPT activity is negatively regulated
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
M1177-5MG04061834037989
M1177-25MG04061833272732