Přeskočit na
M0512
Methyl cellulose
viscosity: 4,000 cP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 890,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 120,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 350,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 200,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
1 890,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
wood (pulp cellulose)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
viscosity
3,500-5,600 cP, 2 % in water(20 °C)
solubility
water: 20 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
General description
Methyl cellulose is a water-soluble, non-ionic polymer with hydrophilic glucosidic bonds, derived from the polysaccharide cellulose.
Application
Methyl cellulose has been used:
  • in colony forming assays
  • for sperm motility assessment
  • for the generation of spheroids
  • in preparation of agar beads
Biochem/physiol Actions
Methyl cellulose mediates stabilization of oil, water and air mixtures, like foam, by emulsification. Methyl cellulose is used as a binder and thickener for various adhesives. It is also used as a treatment of constipation.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
M038794378M0430
biological source
wood (pulp cellulose)
biological source
wood (pulp cellulose)
biological source
-
biological source
-
solubility
water: 20 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl cellulose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
M0512-500G04061833993279
M0512-100G04061838820563
M0512-1KG04061833993255
M0512-250G04061833993262
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. does it is suitable for chicken heterophil isolation?
    1 answer
    1. This product is typically used for applications involving carbohydrates and may not be specifically designed for chicken heterophil isolation. It is suggested to conduct a quick test to evaluate its effectiveness for this particular application.
      Helpful?
  3. Can I autoclave this product once solubilised?
    1 answer
    1. A 0.5-1% solution of the product in water can be autoclaved. However, at higher concentrations chunks of methyl cellulose could come out of solution. For that reason, autoclaving of those higher concentrations is not recommended.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. What is the molecular weight of this methyl cellulose ?
    1 answer
    1. Based on the viscosity, this product has an expected molecular weight of 88,000 daltons. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/251/785/m0512pis.pdf