Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 pkg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 190,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech SPOT-2200
Material:
green , polyolefin
Diam.:
1/2 in.
Packaging:
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
2 190,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
green , polyolefin
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-2200
diam.
1/2 in.
General description
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Application
cryogenics
Features and Benefits
- Chemically inert
- For storage in temperatures from -196°C to 150°C
- withstands most organic solvents and caustic agents
Legal Information
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-2200 | manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-2100 | manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-2300 | manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-2500 |
| diam. 1/2 in. | diam. 1/2 in. | diam. 1/2 in. | diam. 1/2 in. |
| material green , polyolefin | material blue , polyolefin | material orange , polyolefin | material polyolefin , yellow |
| packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) | packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) | packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) | packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Spots®
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| L6164-1PAK | 04061826746226 |