Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 210,00 Kč | |
| 500 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 12 600,00 Kč | |
| 1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 21 600,00 Kč |
O této položce
4 210,00 Kč
biological source
bovine milk
Quality Segment
type
Type III
assay
≥85% (PAGE)
form
lyophilized powder
quality
calcium depleted
mol wt
14,178 Da by calculation
concentration
≥85 % protein
technique(s)
indirect ELISA: suitable
impurities
cation traces, tested
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
cation traces
Ca: ≤0.3 mol/mol
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... LALBA(281894)
General description
Application
- in indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and competitive ELISA methods
- in binding of Hsp90 and HSJ1b analysis[1]
- to inhibit the lysozyme CAP-RAST assay
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source - |
| assay ≥85% (PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| technique(s) indirect ELISA: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Lactalbumin from bovine milk
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Product Information Sheet
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| L6010-500MG | 04061833263501 |
| L6010-100MG | 04061833958568 |
| L6010-1G | 04061833958575 |