Přeskočit na
L5768
Lanosterol
≥93%, powder
Synonyma:
3β-Hydroxy-8,24-lanostadiene, 8,24-Lanostadien-3β-ol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 280,00 Kč
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C30H50O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
426.72
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
201-214-9
MDL number:
Assay:
≥93%
Form:
powder
3 280,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2(C)C3=C(CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]4([H])CC3)[C@H](C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C30H50O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h10,21-22,25-26,31H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22-,25+,26+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI key
CAHGCLMLTWQZNJ-BQNIITSRSA-N
General description
Lanosterol, an amphipathic molecule, that is produced by lanosterol synthase (LSS). It is enriched in the lens.
Application
Lanosterol has been used:
  • as a standard in HPLC for the quantification in testis samples[1]
  • in S-adenosyl-L-methionine:Δ24-sterol-C-methyltransferase (SMT) assay
  • to treat wild-type cells growing in rich medium to know its effects on Sre1 protein
Biochem/physiol Actions
Cholesterol precursor sterol.
Lanosterol serves as an endogenous selective modulator of macrophage immunity.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
700063P700099P700073P
lanosterol Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700063P
lanosterol
lanosterol-95 Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700099P
lanosterol-95
T-MAS Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700073P
T-MAS
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥93%
assay
>99% (TLC)
assay
>95% (TLC)
assay
>99% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lanosterol
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Biosyntéza cholesterolu začíná v jaterním endoplazmatickém retikulu s acetyl-CoA za vzniku 3-hydroxy-3-metylglutaryl-CoA prostřednictvím HMG-CoA syntázy.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
L5768-1MG04061833958391
L5768-5MG04061833958407
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How to prepare this product for cell experiments?
    1 answer
    1. The product has not been tested for use in cell culture, and its solubility has been tested at 100 mg/mL in chloroform.
      Helpful?
  2. How to prepare this product for cell experiments?
    1 answer
    1. This product is not tested for use in cell culture. The solubility is tested at 100 mg/mL in Chloroform. See the link below to a publication that may be helpful.
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167488919302253