Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 10 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 860,00 Kč | |
| 10 x 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 430,00 Kč | |
| 50 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 11 600,00 Kč 9 860,00 Kč |
O této položce
2 860,00 Kč
Název produktu
L-15 Medium (Leibovitz), With L-glutamine, powder, suitable for cell culture
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
sodium pyruvate: 0.55 g/L
phenol red: 0.011 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form liquid | form liquid | form liquid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| components sodium pyruvate: 0.55 g/L | components phenol red: 0.011 g/L | components L-glutamine: no | components phenol red: 0.011 g/L |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 400 | Quality Level 500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-15 Medium (Leibovitz)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
L-15 Media Formulation
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| L4386-100L | 04061837459276 |
| L4386-10L | 04061833957417 |
| L4386-50L | 04061833957431 |
| L4386-10X1L | 04061833957424 |