Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100000 units | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 14 000,00 Kč | |
| 1000000 units | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 50 600,00 Kč |
O této položce
14 000,00 Kč
type
Type VI-S
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥20,000 units/mg protein
composition
Protein, 40-70%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
General description
Application
- in lipase inhibition assay with plant extracts[2]
- in in vitro digestion gelatinized starch/fiber mixtures[3]
- with simulated intestinal fluid to mimic the digestive tract condition of by L. fermentum PC1 in fermented oats[4]
Biochem/physiol Actions
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥20,000 units/mg protein | specific activity ≥125 units/mg protein (using olive oil (30 min incubation)), 30-90 units/mg protein (using triacetin) | specific activity ≥40,000 units/mg protein | specific activity ≥700 unit/mg solid |
| form lyophilized powder | form lyophilized (cake) | form lyophilized powder | form lyophilized |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| composition Protein, 40-70% | composition protein, ≥20% | composition Protein, ≥4.0% | composition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipase from porcine pancreas
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Inzulínová rezistence v tukové tkáni snižuje příjem cirkulujících volných mastných kyselin a zvyšuje hydrolýzu uložených triglyceridů lipázami. Seznamte se s hormony, cytokiny a adipokiny, které se podílejí na inzulínové rezistenci.
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| L0382-100KU | 04061833945704 |
| L0382-1MU | 04061832755816 |