Přeskočit na
J3770
JNJ7777120
≥98% (HPLC), histamine receptor antagonist, solid
Synonyma:
1-[(5-Chloro-1H-indol-2-yl)carbonyl]-4-methyl-piperazine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 390,00 Kč
3 731,50 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 600,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H16N3OCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
277.75
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
3 731,50 Kč
Ceníková cena4 390,00 KčUložit 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
JNJ7777120, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
room temp
SMILES string
CN1CCN(CC1)C(=O)c2cc3cc(Cl)ccc3[nH]2
InChI
1S/C14H16ClN3O/c1-17-4-6-18(7-5-17)14(19)13-9-10-8-11(15)2-3-12(10)16-13/h2-3,8-9,16H,4-7H2,1H3
InChI key
HUQJRYMLJBBEDO-UHFFFAOYSA-N
Application
JNJ7777120 has been used as a histamine-4 receptor antagonist:
  • to study its effects on the pro-inflammatory microglia in rats[1]
  • to study its effects on the Parkinson′s-like pathology in rat brain[2]
  • to study its effects on the histamine receptor interaction in periodontal ligament fibroblasts (PDLF)[3]
Biochem/physiol Actions
JNJ7777120 is a potent, selective non-imidazole H4 histamine receptor antagonist.
JNJ7777120 may exhibit neuroprotective effects against ischemic brain damage.[4] It acts as an anti-inflammatory agent to treat inflammatory diseases. JNJ7777120 is observed to reduce colonic injury, cytokine production, and neutrophil infiltration.[5]
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SML0857Z4152SML2940
HQL 79 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0857
HQL 79
ML417 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2940
ML417
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥28 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to beige
color
-
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Qiuyuan Fang et al.
Brain, behavior, and immunity, 92, 127-138 (2020-11-30)
Growing evidence indicates that microglia activation and a neuroinflammatory trigger contribute to dopaminergic cell loss in Parkinson's disease (PD). Furthermore, increased density of histaminergic fibers and enhanced histamine levels have been observed in the substantia nigra of PD-postmortem brains. Histamine-induced
Susanne Mommert et al.
International archives of allergy and immunology, 166(3), 225-230 (2015-05-01)
Natural killer (NK) cells have been detected in the lesional skin of patients with inflammatory skin diseases, where high levels of histamine are also present. Therefore, we investigated the effect of histamine, in particular via the histamine H4 receptor (H4R)
E Zampeli et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 58(6), 285-291 (2009-02-03)
Although the H(4) receptor localisation in the eye is unresolved, this study aimed to investigate the effects of the H(4) receptor antagonist JNJ7777120 in a model of experimental conjunctivitis. JNJ7777120, at 0.005-1 mmol/l, was instilled into the lower conjunctival fornix
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
J3770-5MG04061833866276
J3770-25MG04061833866269