Přeskočit na
I2149
Hemagglutinin Peptide
≥97% (HPLC), powder, Influenza
Synonyma:
Anti-HA, HA tag peptide, HA1 fragment 98-106, Tyr-Pro-Tyr-Asp-Val-Pro-Asp-Tyr-Ala
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
0.5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 500,00 Kč
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 360,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C53H67N9O17
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1102.15
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.56
MDL number:
2 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Influenza Hemagglutinin (HA) Peptide, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mol wt
1102.15 Da
technique(s)
protein extraction: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](N)Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc5ccc(O)cc5)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C53H67N9O17/c1-27(2)44(52(77)62-21-5-7-41(62)50(75)59-38(25-42(66)67)47(72)56-36(45(70)55-28(3)53(78)79)23-30-10-16-33(64)17-11-30)60-48(73)39(26-43(68)69)57-46(71)37(24-31-12-18-34(65)19-13-31)58-49(74)40-6-4-20-61(40)51(76)35(54)22-29-8-14-32(63)15-9-29/h8-19,27-28,35-41,44,63-65H,4-7,20-26,54H2,1-3H3,(H,55,70)(H,56,72)(H,57,71)(H,58,74)(H,59,75)(H,60,73)(H,66,67)(H,68,69)(H,78,79)/t28-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,44-/m0/s1
InChI key
HVLSXIKZNLPZJJ-TXZCQADKSA-N
General description
Influenza Hemagglutinin (HA) peptide is a synthetic peptide with an amino acid sequence of N-Tyr-Pro-Tyr-Asp-Val-Pro-Asp-Tyr-Ala-C. This corresponds to amino acids 98-106 of the human influenza virus hemagglutinin. The HA Peptide is used for competing out the anti-HA antibody binding to HA-tagged fusion proteins in immunoassays. The successful inhibition of antibody binding by HA peptide demonstrates binding is specific.
Application
Influenza Hemagglutinin (HA) Peptide may be used in immunoblotting. It may also be used to to elute HA-tagged fusion proteins from an affinity column of Monoclonal Anti-HA agarose.
Preparation Note
Dissolve in water to a concentration of 5 mg/mL.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
F3290P1306SAE0194
technique(s)
protein extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
protein extraction: suitable
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
lyophilized powder
form
solid
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Can Yang et al.
Developmental and comparative immunology, 100, 103426-103426 (2019-07-02)
Interferon regulated factor 5 (IRF5) is a key regulator of inflammatory responses in human and mammals; however, its role in teleost remains largely unknown. In this study, IRF5 homologue of black carp (Mylopharyngodon piceus) has been cloned and characterized, which
Sheng-Na Li et al.
Journal of medical virology, 91(9), 1668-1678 (2019-05-21)
Retinoic acid-inducible gene-I (RIG-I) belongs to the RIGI-like receptors (RLRs), a class of primary pattern recognition receptors. It senses viral double-strand RNA in the cytoplasm and delivers the activated signal to its adaptor virus-induced signaling adapter (VISA), which then recruits
C Campagne et al.
Cellular signalling, 36, 255-266 (2017-03-28)
Melanoma is the deadliest skin cancer. RACK1 (Receptor for activated protein kinase C) protein was proposed as a biological marker of melanoma in human and domestic animal species harboring spontaneous melanomas. As a scaffold protein, RACK1 is able to coordinate
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
I2149-.5MG04061833848319
I2149-1MG04061833848326