Přeskočit na
I2002
Isocitric Dehydrogenase (NADP) from porcine heart
Type IV, buffered aqueous glycerol solution, 3-20 units/mg protein
Synonyma:
threo-Ds-Isocitrate: NADP+ oxidoreductase, ICDH, IDH
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 860,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 390,00 Kč
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 100,00 Kč
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
47 400,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
200-289-5
MDL number:
Číslo EC:
Specific activity:
3-20 units/mg protein
2 860,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
type
Type IV
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
quality
≤ 0.2% of main activity is obtained with NAD as cofactor.
specific activity
3-20 units/mg protein
composition
Protein biuret
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Isocitric dehydrogenase (IDH) has been used:
  • for in vitro activity assay to study the effects of thorium on citric acid cycle enzymes in the mitochondrial respiration pathway[1]
  • as a standard to measure the impact of temperature on nicotinamide diphosphate (NADP)-IDH activity
  • in isocitrate assay[2]
Biochem/physiol Actions
Isocitrate dehydrogenase (IDH) is a homodimeric enzyme and participates in several processes such as adapting to hypoxia, histone demethylation, and DNA modification. This enzyme has three isoforms like IDH1, IDH2, and IDH3.[3]
Physical form
Solution in 50% glycerol in EDTA buffer salts, pH 6.0
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of isocitrate to α-ketoglutarate per min at pH 7.4 at 37 °C.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
I1877M2634SAB2501739
specific activity
3-20 units/mg protein
specific activity
0.5-3.0 unit/mg solid (plus numerous enzyme activities associated with porcine heart)
specific activity
600-1000 units/mg protein (biuret)
specific activity
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
type
Type IV
type
Type I
type
-
type
-
Still not finding the right product?
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
I2002-250MG04061832730431
I2002-25MG04061832730448
I2002-25G-A04061833848241
I2002-5G-A04061832490205
I2002-100MG04061833848234
I2002-500MG04061832730455