Přeskočit na
HT901
Crystal Violet Solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
8 fl oz
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 450,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H30ClN3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
407.98
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3580948
2 450,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2.3%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
4.6
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Application
Kit component of Gram Stain kits HT90A and HT90T (for staining of heat-fixed films and tissue, respectively).
Other Notes
HT901 is composed of 2.3% certified crystal violet, 0.1% ammonium oxalate monohydrate, and 20% ethyl alcohol, SD3A.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
HT90132V526561135
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
concentration
2.3%
concentration
2.3%
concentration
1%
concentration
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
aqueous solution
form
powder
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Crystal Violet Solution
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
100.0 °F - closed cup
flash_point_c
37.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
548-62-9 + 67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Přehled vědy a praxe bakteriologie v klinické diagnostice. Více informací o použití standardních a speciálních barvení pro mikroskopickou analýzu.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
W R Richter et al.
Journal of applied microbiology, 128(4), 1050-1059 (2019-11-30)
The purpose of this study was to evaluate the effects of altered environmental conditions on the persistence of Francisella tularensis bacteria and Venezuelan equine encephalitis virus (VEEV), on two material types. Francisella tularensis (F.t.) and VEEV were inoculated (c. 1 × 108 colony-forming
Hansjörg Hufnagel et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 17(8), 1411-1417 (2009-06-18)
The understanding of internalization pathways of lipo- or polyplexes is crucial for engineering successful reagents for nonviral gene transfection. A known inhibitor of fluid phase endocytosis (FPE), rottlerin, was used to quantify the contribution of this pathway by flow cytometric
Chunmin Ge et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 69(6), 2608-2622 (2019-01-30)
Replication fork stability during DNA replication is vital for maintenance of genomic stability and suppression of cancer development in mammals. ATR (ataxia-telangiectasia mutated [ATM] and RAD3-related) is a master regulatory kinase that activates the replication stress response to overcome replication
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
HT901-8FOZ04061838207784
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. Is Product HT901, Crystal violet solution, used as part of a kit?
    1 answer
    1. Although available separately, this solution is also a component of Gram Stain kits HT90A and HT90T (for staining of heat-fixed films and tissue, respectively).
      Helpful?
  3. What is the formulation of Product HT901, Crystal violet solution?
    1 answer
    1. HT901 is composed of:certified Crystal Violet, 2.3%Ammonium Oxalate, 0.1%20% denatured ethyl alcohol.
      Helpful?
  4. Is Product HT901, Crystal violet solution, suitable for colony staining, migration or plaque staining?
    1 answer
    1. We recommend Product No. C0775 (Crystal Violet, certified by the Biological Stain Commission), or Product No. 93770 (Tuerk's solution) for these stains, rather than diluting down the relatively high concentration of Crystal Violet (2.3%) in HT901 to approximately 0.1%.  Product HT901 was formulated for use in the Gram Stain procedure. The product's performance has not been tested for use in colony staining, migration or plaque assays.