Přeskočit na
HS2860M
TrueNorth® Cardboard Storage Box
Box only (without partitions), Holds 15 and 50 mL tubes, pk of 10
Synonyma:
Storage Box
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 020,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2860M
Feature:
Holds 15 and 50 mL tubes
Material:
cardboard
Packaging:
pk of 10
2 020,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
cardboard
feature
Holds 15 and 50 mL tubes
packaging
pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860M
L × W × H
14.5 × 14.5 × 12.2 cm
size
145x145x122 mm
Features and Benefits
  • low cost way to organize your tubes
  • ecomonical cardboard racks are disposable
  • write-on surface for descriptions or self numbering system
  • partitions supplied flat - packed for space-saving storage
  • partitions available in two sizes
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
HS2860PHS2860THS2860B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860M
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860P
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860T
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860B
feature
Holds 15 and 50 mL tubes
feature
Holds 16 x 50 mL tubes
feature
Holds 36 x 15 mL tubes
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
material
cardboard
material
cardboard
material
cardboard
material
cardboard
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 12
L × W × H
14.5 × 14.5 × 12.2 cm
L × W × H
-
L × W × H
-
L × W × H
5.2 × 5.2 × 3 in.
size
145x145x122 mm
size
-
size
-
size
133x133x75 mm
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)