Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 050,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120026
Feature:
Holds 12 x pipettors
Packaging:
pack of 1 ea
3 050,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlifeature
Holds 12 x pipettors
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120026
size
332x193 mm
color
blue
General description
The Flip & Grip Pipette Rotating Holder is the perfect choice for your labs changing needs. You can use the pipette holder on the bench top, or mount the holder under a shelf or counter to help maximize your working space.
Legal Information
Flip & Grip is a registered trademark of Heathrow Scientific
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| feature Holds 12 x pipettors | feature Holds 12 x pipettors | feature Holds 2 x pipettors | feature Holds 12 x pipettors |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120026 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120057 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120575 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120056 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging pack of 1 ea |
| color blue | color magenta | color - | color lime |
| size 332x193 mm | size 332x193 mm | size - | size 332x193 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flip & Grip® pipette holder or pipette stand
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| HS120026 | 04061835296576 |