Přeskočit na
H9914
HIS-Select® Nickel Magnetic Agarose Beads
Synonyma:
nickel charged magnetic beaded agarose
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 mL
K dispozici k odeslání DNESodSchnelldorf Distribution
4 450,00 Kč
5 mL
K dispozici k odeslání DNESodSchnelldorf Distribution
17 700,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
Form:
suspension
4 450,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
conjugate
magnetic beads
Quality Segment
form
suspension
shelf life
2 yr (Unopened product)
matrix
6% beaded magnetic agarose
capacity
≥15 mg/mL binding capacity
storage temp.
2-8°C
General description
HIS-Select Magnetic Agarose Beads consist of paramagnetic, immobilized metal-ion affinity chromatography (IMAC) resin that contain a proprietary quadridentate chelate, which is bound with nickel and covalently attached through a non-charged, hydrophilic linker to magnetic beaded agarose. The magnetic properties of the beads aid in manipulations, such as repetitive washings, and recovery of the protein bound beads. This leads to greater experimental reproducibility and more accurate quantitation of the His-tagged proteins of interest.
Application
The HIS-Select Nickel Magnetic Agarose Beads are designed for use in automated and small-scale affinity capture (molecular pull-down) purifications of histidine-tagged protein / His-tag protein while exhibiting low non-specific binding of other proteins. The beads can be used to purify His-tagged proteins under native and denaturing conditions.
Physical form
Supplied as a 50% slurry suspension in 30% Ethanol.
Legal Information
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SAE0201LSKMAGHG0924
form
suspension
form
suspension
form
liquid
form
(1:1 suspension in a 30% ethanol solution)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
shelf life
2 yr (Unopened product)
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
matrix
6% beaded magnetic agarose
matrix
-
matrix
-
matrix
4% beaded magnetic agarose
conjugate
magnetic beads
conjugate
magnetic beads conjugate
conjugate
magnetic beads conjugate
conjugate
magnetic beads
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
86.0 °F
flash_point_c
30 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10101-97-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Technologie exprese proteinů pro různé expresní systémy podporující výzkum, terapii a výrobu vakcín.
Zkoumejte interakce protein-protein in vitro pomocí pull-down testů s využitím afinitních metod, GST pull-down, TAP a koimunoprecipitace.
Techniky čištění proteinů, činidla a protokoly pro čištění rekombinantních proteinů pomocí metod zahrnujících iontovou výměnu, vylučování velikosti a afinitní chromatografii.
Zobrazit všechen související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
H9914-1ML04061838255983
H9914-5ML04061833813645